Få mere at vide
p-Mentha-8-thiol-3-one, cis + trans, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Mentha-8-thiol-3-one |
| Navn note | Cis + Trans |
| Tæthed | 1 |
| Kogepunkt | 270 °C til 272 °C |
| Flammepunkt | 108 °C (226 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 186.31 |
| Procent renhed | 97% |