Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Fluorotoluene |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | -56°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Kogepunkt | 116°C |
| Flammepunkt | 10°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Fluorotoluene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.