Få mere at vide
p-Fluorotoluene, 97%
Artikelnummer. 10021040 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
Artikelnummer. 10021040
Brand: Thermo Scientific Acros 119671000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 352-32-9 | C7H7F | 110.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352-32-9
MDL nummer MFCD00000358
InChI nøgle WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
PubChem CID 9603
IUPAC navn 1-fluor-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Fluorotoluene
Navn note 97%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H7F
Lineær formel CH3C6H4F
Brydningsindeks 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589nm)
Mængde 100 g
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 4212
Molekylvægt (g/mol) 110.131
Formel vægt 110.13
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Fluorotoluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.,Meget brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.,Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.