Få mere at vide
p-Fluorbenzylbromid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412415 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11412415 10 g
1 options
Artikelnummer. 11412415 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520617205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Molekylær formel C7H6BrF
MDL nummer MFCD00000359
Mængde 10 g
Synonym 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
InChI nøgle NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=C(CBr)C=C1
IUPAC navn 1-(brommethyl)-4-fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 189.03
PubChem CID 68021
Formel vægt 189.03