Få mere at vide
p-Dimethylaminobenzaldehyde, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11472822 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11472822 10 g
1 options
Artikelnummer. 11472822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215251710
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Dimethylaminobenzaldehyde
Navn note Til ACS-analyse
CAS 100-10-7
Farve Hvid til cremet
Molekylær formel C9H11NO
MDL nummer MFCD00003381
Mængde 10 g
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
InChI nøgle BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 149.19
PubChem CID 7479
Formel vægt 149.2
Fysisk form Krystallinsk pulver