Få mere at vide
p-(dimethylamino)benzaldehyd, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518784 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518784 100 g Poly flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15518784 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. J41805
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 100-10-7
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.19
MDL nummer MFCD00003381
InChI nøgle BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC navn 4-(dimethylamino)benzaldehyd
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-(Dimethylamino)benzaldehyde
Emballage Poly flaske
Mængde 100 g
Formel vægt 149.19
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens