Få mere at vide
P-Desthioxo, P-Oxo Bensulide, TRC
Artikelnummer. 30180015
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180015 50 mg
30179972 500 mg
30179843 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB36594550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20243-81-6
Molekylær formel C14 H24 N O5 P S2
Molekylvægt (g/mol) 381.45
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diisopropyl ester, S-ester with N-(2-mercaptoethyl)benzenesulfonamide (8CI), O,O-Bis(1-methylethyl) S-[2-[(phenylsulfonyl)amino]ethyl] phosphorothioate
IUPAC navn N-[2-di(propan-2-yloxy)phosphorylsulfanylethyl]benzenesulfonamide
SMIL CC(C)OP(=O)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bensulide-oxon
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H24NO5PS2/c1-12(2)19-21(16,20-13(3)4)22-11-10-15-23(17,18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3
Formel vægt 381.0834