Få mere at vide
p-Cresyl sulfate potassium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430767
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16430767 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16430767 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111431A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
MedChemExpress p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Cresyl sulfate potassium
CAS 91978-69-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H7KO4S
Mængde 50 mg
Synonym p-Tolyl sulfate potassium
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (552.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (441.91 mM)
SMIL O=S(OC1=CC=C(C)C=C1)(O[K])=O
Molekylvægt (g/mol) 226.29
Formel vægt 226.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism