Få mere at vide
p-Benzoquinone, TRC
Artikelnummer. 30137382
Skift visning
Mængde:
1 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137382 1 g
30137578 50 g
30008365 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2065801G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-51-4
Molekylær formel C6 H4 O2
Molekylvægt (g/mol) 108.09
Synonym p-Benzoquinone (8CI), 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadienedione, Chinone, Inhibitor PBQ, NSC 36324, PBQ, PBQ 2, Quinone, Stearer PBQ, p-Quinone
IUPAC navn cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMIL O=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzoquinone
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Formel vægt 108.0211
Procent renhed >95%