Få mere at vide
p-Benzoquinone-d4, TRC
Artikelnummer. 30240954
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30240954 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30240954 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB206582100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,4-Benzoquinone-d4
CAS 2237-14-1
Molekylær formel C6 D4 O2
Mængde 100 mg
Synonym 1,4-Benzoquinone D4, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione-2,3,5,6-d4, p-Benzoquinone-2,3,5,6-d4 (8CI), p-Benzoquinone-d4 (7CI), 1,4-Benzoquinone-d4, Benzoquinone-d4, Perdeutero-p-benzoquinone
InChI formel InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]C1=C([2H])C(=O)C(=C([2H])C1=O)[2H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-1,4-benzoquinone
Molekylvægt (g/mol) 112.12
Formel vægt 112.0462