Få mere at vide
p-Anisidinium Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 20265-97-8 |
| Smeltepunkt | 217°C to 220°C |
| Molekylær formel | 4-(CH3O)C6H4NH3Cl |
| MDL nummer | MFCD00036388 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride, p-Anisidinium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.61 |
| Grad | Research |