Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Anisidine hydrochloride |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 216,0 °C til 219,0 °C |
| Farve | Brun-grå til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | NH2C6H4OCH3·HCl |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Anisidine hydrochloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.