Få mere at vide
p-Anisidin, 99%
Artikelnummer. 10763631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763631 250 g Glasflaske 250g
10446900 5 g Glasflaske 5g
10030700 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10763631 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.65 DKK
    275.65 DKK / 250g
    Spare 46.00 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-94-9 , 90-04-0
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.15
MDL nummer MFCD00007864
InChI nøgle BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC navn 4-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Anisidine
Navn note 99%
Smeltepunkt 56,0 °C til 59,0 °C
Farve Brun til Grå
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 240,0 °C til 243,0 °C
Flammepunkt 122 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4NH2
Mængde 250 g
Beilstein 13, 435
Merck Index 14, 667
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 21 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i methanol, ethanol og ether, opløselige i acetone og benzen
Formel vægt 123.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, granuler eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P330-Skyl munden.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine, o-Anisidine