Få mere at vide
p-Anisidin, 99%
Beschreibung
p-Anisidin bruges til fremstilling af azofarvestoffer. Det bruges også til biokemisk forskning og i organisk syntese. Yderligere bruges det til at påvise umættede aldehyder. Det er også ansat i fødevarekvalitetstestning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 1-methoxy-4-trans-styryl-benzen ved at reagere med vinylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-Anisidin anvendes til fremstilling af azofarvestoffer. Det bruges også til biokemisk forskning og i organisk syntese. Yderligere bruges det til at påvise umættede aldehyder. Det er også ansat i fødevarekvalitetstestning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 1-methoxy-4-trans-styryl-benzen ved at reagere med vinylbenzen.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, ether og ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | p-Anisidine |
| Smeltepunkt | 56 °C til 60 °C |
| Tæthed | 1.089 |
| Kogepunkt | 240 °C til 243 °C |
| Flammepunkt | 122 °C (251 °F) |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 471556 |
| Merck Index | 14,667 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, benzen, ether og ethanol. Uopløselig i vand. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- p-Anisidine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine