Få mere at vide
p-Anisidin, 99%
Artikelnummer. 11488690
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488690 100 g 100g
11498690 500 g 500g
11494363 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10946.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123,155 g/mol
p-Anisidin bruges til fremstilling af azofarvestoffer. Det bruges også til biokemisk forskning og i organisk syntese. Yderligere bruges det til at påvise umættede aldehyder. Det er også ansat i fødevarekvalitetstestning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 1-methoxy-4-trans-styryl-benzen ved at reagere med vinylbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Anisidin anvendes til fremstilling af azofarvestoffer. Det bruges også til biokemisk forskning og i organisk syntese. Yderligere bruges det til at påvise umættede aldehyder. Det er også ansat i fødevarekvalitetstestning. Ud over dette anvendes det til fremstilling af 1-methoxy-4-trans-styryl-benzen ved at reagere med vinylbenzen.
Opløselighed
Opløselig i acetone, benzen, ether og ethanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider, syreanhydrider og chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-94-9
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007864
InChI nøgle BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
PubChem CID 7732
ChEBI CHEBI:82388
IUPAC navn 4-methoxyanilin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Anisidine
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Tæthed 1.089
Kogepunkt 240°C to 243°C
Flammepunkt 122°C (251°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 471556
Merck Index 14,667
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine