Få mere at vide
p-Anisinsyre, 98%
Artikelnummer. 13418378 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13418378 5 kg Plast tromle 5kg
10686352 100 g Plastflaske 100g
10686542 250 g Plastflaske 250g
10654822 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13418378 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152370051
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-09-4
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002542
InChI nøgle ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC navn 4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale p-Anisic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 181,0 °C til 186,0 °C
Farve Beige-grå til hvid
Kogepunkt 275,0 °C
Flammepunkt 185 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3OC6H4CO2H
Brydningsindeks 1,5710 til 1,5760
Mængde 5 kg
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3 g/L (20 c). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, ether, kloroform og ethylacetat
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.