Få mere at vide
p-Anisinsyre, 98%
Artikelnummer. 10686352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686352 100 g Plastflaske 100g
10686542 250 g Plastflaske 250g
10654822 1 kg Plastflaske 1kg
13418378 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10686352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152371000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-09-4
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002542
InChI nøgle ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
PubChem CID 7478
ChEBI CHEBI:40813
IUPAC navn 4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Anisic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 181,0 °C til 186,0 °C
Farve Beige-grå til hvid
Kogepunkt 275,0 °C
Flammepunkt 185 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3OC6H4CO2H
Brydningsindeks 1,5710 til 1,5760
Mængde 100 g
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3 g/L (20 c). Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, ether, kloroform og ethylacetat
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver