Få mere at vide
p-Anisaldehyd-dimethylacetal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10723085 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723085 500 g Glasflaske 500g
10554521 25 g Glasflaske 25g
10153291 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723085 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352295000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2186-92-7 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2186-92-7
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.22
MDL nummer MFCD00036507
InChI nøgle NNHYAHOTXLASEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-dimethoxymethyl-4-methoxybenzene, p-anisaldehyde dimethyl acetal, anisaldehyde dimethyl acetal, 4-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-dimethoxymethyl anisole, benzene, 1-dimethoxymethyl-4-methoxy, p-anisaldehydedimethylacetal, unii-xte77a5et4, anisicaldehyde dimethylacetal, p-anisaldehyde dimethylacetal
PubChem CID 75140
IUPAC navn 1-(dimethoxymethyl)-4-methoxybenzen
SMIL COC(OC)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Anisaldehyde dimethyl acetal
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0680g/mL
Kogepunkt 235.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5045 to 1.5065
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.068
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,soluble in common organic solvents
Formel vægt 182.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske