Få mere at vide
p-Anisaldehyd, 99+%
Artikelnummer. 10676092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676092 500 mL Glasflaske 500ml
10355830 5 mL Glasflaske 5ml
10010680 100 mL Glasflaske -
11309881 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10676092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1141.65 DKK / 500ml
    Spare 223.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-11-5
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00003385
InChI nøgle ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC navn 4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Anisaldehyde
Navn note 99+%
Smeltepunkt -1 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1210g/mL
Kogepunkt 248 °C til 249 °C
Flammepunkt 116 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CHO
Brydningsindeks 1,5710 til 1,574
Mængde 500 mL
Beilstein 08,67
Merck Index 15,656
Specifik vægtfylde 1.121
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandbar med alkohol og ether, opløselig i 5 bind af 50% alkohol, opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler
Viskositet 4,1 mPa (25 °C)
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske