Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Anisaldehyde |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | -1 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1210g/mL |
| Kogepunkt | 248 °C til 249 °C |
| Flammepunkt | 116 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?