Få mere at vide
P-Anisaldehyde, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10489160 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10489160 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10489160 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/7490/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 123-11-5
Smeltepunkt -1°C
pH 7
Kogepunkt 248°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C8H8O2
MDL nummer 3385
Mængde 100 mL
InChI nøgle ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=O)C=C1
IUPAC navn 4-methoxybenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Dampdensitet 4.7
Formel vægt 136.15g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Anisaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.