Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ca. 99% |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 211.15 |
| Fysisk form | Fast stof |