Få mere at vide
p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate, approx. 99%, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | approx. 99% |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 211.15 |
| Fysisk form | Fast stof |