Få mere at vide
p-aminobenzoesyre, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11435052 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11435052 25 g
11415052 1 g
11425052 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435052 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219461925
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 150-13-0
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00007894
InChI nøgle ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC navn 4-aminobenzoesyre
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Aminobenzoic Acid, 99+%
Navn note Fri syre
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 137.1
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Krystallinsk pulver