Få mere at vide
p-aminobenzoesyre, 99+%, fri syre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11458190 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11458190 500 g
1 options
Artikelnummer. 11458190 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210256990
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Aminobenzoic Acid
Navn note Fri syre
CAS 150-13-0
Farve Hvid
Tæthed 1.374g/mL
Analyseprocentområde 99+%
Molekylær formel C7H7NO2
MDL nummer MFCD00007894
Mængde 500 g
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
InChI nøgle ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
IUPAC navn 4-aminobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 137.14
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
Formel vægt 137.1
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Aminobenzoic Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.