Få mere at vide
Oxytetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Impairs mitochondrial protein synthesis
617.65 DKK - 2156.75 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 2058-46-0 |
|---|---|
| Molekylær formel | C22H25ClN2O9 |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.897 |
| MDL nummer | MFCD00135815 |
| InChI nøgle | UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N |
| PubChem CID | 121235537 |
| IUPAC navn | (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| SMIL | CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15464869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.14 |
25g |
686.58 DKK 617.65 DKK / 25g Spare 68.93 DKK 10% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15474869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.22 |
100g |
2156.75 DKK
100g |
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsOxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Concentrated aqueous solutions at neutral pH will hydrolyze oxytetracycline and cause it to precipitate
Kemiske identifikatorer
| 2058-46-0 | |
| 496.897 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O9 | |
| MFCD00135815 | |
| 121235537 | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
Tekniske data
| Oxytetracycline hydrochloride | |
| Gray to Yellow | |
| C22H25ClN2O9 | |
| 3853107 | |
| Soluble in ethanol | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl | |
| 496.897 | |
| 496.9 |
| 2058-46-0 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00135815 | |
| 14,6976 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 121235537 |
Sikkerhed og håndtering
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 218-161-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI8225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Argon
- Oxytetracycline hydrochloride
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride