Få mere at vide
Oxytetracyclinhydrochlorid
Artikelnummer. 15464869
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464869 25 g 25g
15474869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62489.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    617.65 DKK / 25g
    Spare 147.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forringer syntesen af mitokondrieproteiner | CAS: 2058-46-0 | C22H25ClN2O9 | 496,897 g/mol
Oxytetracyclin er et antibiotikum, der er indiceret til behandling af infektioner forårsaget af gram-positive og gramnegative mikroorganismer såsom Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae og Diplococcus pneumoniae. Det anvendes i studier af oxytetracyclin-resistensgenet (otrA). Oxytetracyclinhydrochlorid bruges til at studere fagosom-lysosom (P-L) fusion i P388D1-celler og antibiotika-følsomhed i Mycoplasma bovis-isolater.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Oxytetracyclin er et antibiotikum, der er indiceret til behandling af infektioner forårsaget af gram-positive og gramnegative mikroorganismer såsom Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae og Diplococcus pneumoniae. Det anvendes i studier af oxytetracyclin-resistensgenet (otrA). Oxytetracyclinhydrochlorid bruges til at studere fagosom-lysosom (P-L) fusion i P388D1-celler og antibiotika-følsomhed i Mycoplasma bovis-isolater.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol
Bemærk
Koncentrerede vandige opløsninger ved neutral pH vil hydrolysere oxytetracyklin og få det til at udfældes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2058-46-0
Molekylær formel C22H25ClN2O9
Molekylvægt (g/mol) 496.897
MDL nummer MFCD00135815
InChI nøgle UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
PubChem CID 121235537
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMIL CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxytetracycline hydrochloride
Type Oxytetracyklin Hydrochlorid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt 180 °C
Farve Grå til gul
Mængde 25 g
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Beilstein 3853107
Merck Index 14,6976
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol
Formel vægt 496.9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride