Få mere at vide
Oxypaeoniflorin, MedChemExpress
Beskrivelse
Oxypaeoniflorin, an anti-oxidant, is a monoterpene glycoside compound isolated from Paeoniae species. Oxypaeoniflorin has neuroprotective and anti-inflammatory effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxypaeoniflorin |
| CAS | 39011-91-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (201.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(O)C=C1)OC[C@]([C@@]([C@]2(O)O3)([H])C4)([C@]3([H])O[C@]5(C2)C)[C@]45O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.46 |
| Formel vægt | 496.46 |
| Vis mere |