missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxyfluorfen, TRC

Artikelnummer. 30135873
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135873 10 g
17975105 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135873 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO87075010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42874-03-3
Molekylær formel C15 H11 Cl F3 N O4
Molekylvægt (g/mol) 361.7
Synonym Benzene, 2-chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)-, 2-Chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chloro-4-trifluoromethylphenyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether, 2'-Chloro-3-ethoxy-4'-trifluoromethyl-4-nitrodiphenyl ether, 4-Trifluoromethyl-2-chloro-3'-ethoxy-4'-nitrophenyl ether, Fluoxil 24EC, Galigan, Goal, Goal 2E, Goal 2XL, Koltar, Oxyfluorfen, Oxygold, RH 2915, RH 2915D
IUPAC navn 2-chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL CCOc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxyfluorfen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-2-23-14-8-10(4-5-12(14)20(21)22)24-13-6-3-9(7-11(13)16)15(17,18)19/h3-8H,2H2,1H3
Formel vægt 361.0329
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.