Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxyclozanide |
| CAS | 2277-92-1 |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Molekylær formel | C13H6Cl5NO3 |
| Lineær formel | Cl3C6H(OH)C(=O)NHC6H2(OH)Cl2 |
| MDL nummer | MFCD00864507 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | oxyclozanide, oxiclozanidum, zanil, oxyclozanid, zanilox, diplin, 2,3,5-trichloro-n-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl-6-hydroxybenzamide, oxyclozanide inn:ban, oxyclozanidum inn-latin, oxiclozanida inn-spanish |
| Vis mere |