Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
642.00 DKK
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Maltekstrakt
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
10188572
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
LP0039B
500 g
642.00 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
An extract of sprouted grain with conserved nitrogen and carbohydrate constituents
Tekniske data
Tekniske data
Pulver
Maltekstrakt
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract