Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Maltekstrakt
Beskrivelse
Oxoid Maltekstrakt anbefales til brug i medier til gær- og skimmelvækst.
Et ekstrakt af spiret korn med konserverede nitrogen- og kulhydratbestanddele
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Dehydreret; Maltekstrakt |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Maltekstrakt |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Malt Extract
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304-VED INDÅNDING:.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Barley, malt