missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxatomide, TRC

Artikelnummer. 30426626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426626 100 mg
30417418 5 mg
30414244 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO845100100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60607-34-3
Molekylær formel C27 H30 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 426.55
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-, Celtect, Cobiona, Dasten, KW 4354, NSC 309710, Oxatomide, R 35443, Tinset
IUPAC navn 3-[3-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)propyl]-1H-benzimidazol-2-one
SMIL O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxatomide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
Formel vægt 426.242
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.