Få mere at vide
Oxamflatin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16413698
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16413698 10 mg -
16406437 5 mg -
16402836 25 mg 25mg
16400979 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16413698 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY102033
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
MedChemExpress Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Oxamflatin (Metacept-3) is a potent HDAC inhibitor with an IC50 of 15.7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Farve Deep Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N2O4S
Mængde 10 mg
Synonym Metacept-3
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (146.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NO)/C=C/C#CC1=CC=CC(NS(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 342.37
Formel vægt 342.37
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death