Få mere at vide
Oxalic Acid-(1,2-13C2), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxalic Acid-(1,2-13C2) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)/i1+1,2+1 |
| Formel vægt | 92.002 |
| Procent renhed | >95% |