CAS RN 62654-02-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Oxalic Acid-(1,2-13C2), TRC
CAS: 62654-02-8 Molekylær formel: 13C2H2O4 Molekylvægt (g/mol): 92.02 Synonym: Ethanedioic Acid-(1,2-13C2),Aktisal-(1,2-13C2),Aquisal-(1,2-13C2),DeerClean-(1,2-13C2),NSC 132055-(1,2-13C2),NSC 151956-(1,2-13C2),NSC 62774-(1,2-13C2),NSC 76990-(1,2-13C2),Ultraplast Activate S 52-(1,2-13C2); SMIL: O=[13C](O)[13C](O)=O