missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Oxalic Acid-(1,2-13C2), TRC

Artikelnummer. 30011054
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011054 25 mg
30011536 5 mg
30011678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO84512325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 62654-02-8
Molekylær formel 13C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 92.02
Synonym Ethanedioic Acid-(1,2-13C2), Aktisal-(1,2-13C2), Aquisal-(1,2-13C2), DeerClean-(1,2-13C2), NSC 132055-(1,2-13C2), NSC 151956-(1,2-13C2), NSC 62774-(1,2-13C2), NSC 76990-(1,2-13C2), Ultraplast Activate S 52-(1,2-13C2);
SMIL O=[13C](O)[13C](O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Oxalic Acid-(1,2-13C2)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)/i1+1,2+1
Formel vægt 92.002
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.