Få mere at vide
Oxaleddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367138
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367138 2 g 2g
11377138 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015789.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaloeddikesyre er et substrat for malatdehydrogenase og oxaloacetatdecarboxylase. Det er en hæmmer af ravsyredehydrogenase. Det er et mellemprodukt i citronsyrecyklussen og glukogenese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-42-7
Molekylær formel C4H4O5
Molekylvægt (g/mol) 132.071
MDL nummer MFCD00002592
InChI nøgle KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC navn 2-oxobutandisyre
SMIL C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalacetic acid
Smeltepunkt 161°C (decomposition)
Flammepunkt 88°C (190°F)
Analyseprocentområde >98%
Mængde 2 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formel vægt 132.07
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalacetic acid