Få mere at vide
Oxalacetic acid, 98%
Artikelnummer. 10454701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10454701
Brand: Thermo Scientific Acros 416600250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-42-7
Molekylær formel C4H4O5
Molekylvægt (g/mol) 132.07
MDL nummer MFCD00002592
InChI nøgle KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC navn 2-oxobutandisyre
SMIL C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalacetic acid
Smeltepunkt 161.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOOCCH2COCOOH
Mængde 25 g
Beilstein 03, 777
Merck Index 15, 7008
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 132.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver