Få mere at vide
Oxalacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11490693
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490693 25 g 25g
11480693 5 g 5g
11400703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12739.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-42-7 | C4H4O5 | 132.071 g/mol
Oxaleddikesyre bruges som et metabolisk mellemprodukt i mange processer, der forekommer i dyr og citronsyrecyklus. Det bruges til at omdannes til asparaginsyre ved aspartattransaminase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oxaleddikesyre bruges som et metabolisk mellemprodukt i mange processer, der forekommer i dyr og citronsyrecyklus. Det bruges til at omdannes til asparaginsyre ved aspartattransaminase.
Opløselighed
Opløseligt i vand (0,1 g/ml), ether, ethanol, acetone og acetone, ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra varme og sollys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-42-7
Molekylær formel C4H4O5
Molekylvægt (g/mol) 132.071
MDL nummer MFCD00002592
InChI nøgle KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
PubChem CID 970
ChEBI CHEBI:30744
IUPAC navn 2-oxobutandisyre
SMIL C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxalacetic acid
Smeltepunkt 161°C (decomposition)
Flammepunkt 88°C (190°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1705475
Merck Index 14,6909
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.1g/ml),ether,ethanol,acetone,and acetone ethyl acetate.
Formel vægt 132.07
Procent renhed 97%