Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige kamme i ét stykke.
Brand:  Thermo Scientific™ B2-PREP
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11962965
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B2 og B3 mini gel elektroforesesystemer.
Ordering Information:
  • Cat. Nos. B2-RL-9C, -9D, -25C and -25D are 8- and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs
  • Customized combs are available (Order SKU#: XCM); please contact your customer service or sales representative for further details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System
Owl, EasyCast
2
Mini
Prep Comb
1.5 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Datasheets
Manuals
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme > Prep Comb w/2 Teeth; 1.5mm thick