Få mere at vide
Beschreibung
Enestående pålidelighed
- Aluminiumsblok for absolut temperaturhomogenitet
- Uovertruffen ledningsevne for hurtig respons op til 450 °C
- Overholder standarden for god laboratoriepraksis
- Førsteklasses forbrugsvarer
Praktisk funktionalitet
- LCD-display for øjeblikkelig forståelse
- Op til 6 sprog tilgængelige fra et bredt udvalg
- Alle nødvendige varer leveres i én pakke
- Meget lille fodaftryk Optimeret udvalg
- Valg af modeller til forskellige arbejdsbelastninger:
- DKL 8 (8-position med 250 ml rør, 42 mm dia.)
- DKL 12 (12-positioner med 250/400 ml rør, 42 mm dia.)
- DKL 20 (20-position med 250/400 ml rør, 42 mm dia.)
- DKL 42/26 (42-position med 100 ml rør, 26 mm dia.)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Digestor |
| Vise | Grafisk LCD |
| Spænding | 230 V |
| Watt | 2300 W |
| Dybde (engelsk) | 23 tommer |
| Dybde (metrisk) | 584 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 584 x 322 x 690 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 2300 W |
| Højde (engelsk) | 27,2'' |
| Højde (metrisk) | 690 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?