Få mere at vide
Velp Scientifica™ Automatisk Kjeldahl Fordøjelsesenhed DKL Series
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11705654 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Holder:
12 x 250/400 ml reagensglas (42 mm dia.)
20 x 250 mL reagensglas (42 mm dia.)
42 x 100 ml reagensglas (26 mm dia.)
8 x 250 mL reagensglas (42 mm dia.)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
11705654 42 x 100 ml reagensglas (26 mm dia.) Hver
11785644 12 x 250/400 ml reagensglas (42 mm dia.) Hver
11775644 8 x 250 mL reagensglas (42 mm dia.) Hver
11795644 20 x 250 mL reagensglas (42 mm dia.) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11705654 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. S30100180
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Automatisk Kjeldahl Fordøjelsesenheder med aluminium varmeblok, der giver fremragende termisk stabilitet og homogenitet. DKL-serien leveres med autolift, autosugehætte, reagensglas, prøvestativ og drypbakke.
Enestående pålidelighed
  • Aluminiumsblok for absolut temperaturhomogenitet
  • Uovertruffen ledningsevne for hurtig respons op til 450 °C
  • Overholder standarden for god laboratoriepraksis
  • Førsteklasses forbrugsvarer
Praktisk funktionalitet
  • LCD-display for øjeblikkelig forståelse
  • Op til 6 sprog tilgængelige fra et bredt udvalg
  • Alle nødvendige varer leveres i én pakke
  • Meget lille fodaftryk Optimeret udvalg
  • Valg af modeller til forskellige arbejdsbelastninger:
    • DKL 8 (8-position med 250 ml rør, 42 mm dia.)
    • DKL 12 (12-positioner med 250/400 ml rør, 42 mm dia.)
    • DKL 20 (20-position med 250/400 ml rør, 42 mm dia.)
    • DKL 42/26 (42-position med 100 ml rør, 26 mm dia.)
Tekniske data
Produkttype Digestor
Vise Grafisk LCD
Hertz 50/60 Hz
Spænding 230 V
Watt 2300 W
Dybde (engelsk) 23 tommer
Dybde (metrisk) 584 mm
Dimensioner (L x B x H) 584 x 322 x 690 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 2300 W
Højde (engelsk) 27,2''
Højde (metrisk) 690 mm
Holder 42 x 100 ml reagensglas (26 mm dia.)
Materiale Epoxy malet rustfrit stål
Temperatur (engelsk) Maksimum 842 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 450 °C
Bredde (engelsk) 12,7 tommer.
Bredde (metrisk) 322 mm