Få mere at vide
IBA Lifesciences Ovalbumin peptide SIINFEKL (H-2 Kb)
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >80% |
| Indhold og opbevaring | -25°C to -15°C |
| Endotoksin niveau | Free |
| Format | Lyophilized Powder |
| Lyofiliseret, frysetørret | Yes |
| Peptid Tag | H-2 Kb |
| Produkttype | Ovalbumin Peptide SIINFEKL |
| Mængde | 1 mg |