Få mere at vide
OTX008, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477888 10 mg -
16473686 25 mg -
16443837 50 mg -
16417706 100 mg 100mg
16410358 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16477888 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19756
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress OTX008 is a selective inhibitor of galectin-1.
OTX008 is a selective inhibitor of galectin-1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale OTX008
CAS 286936-40-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C52H72N8O8
Mængde 10 mg
Synonym Calixarene 0118 PTX008
Opløselighedsinformation Ethanol : 12.5 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.25 mg/mL (6.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(NCCN(C)C)COC1=C(C2)C=CC=C1CC3=C(OCC(NCCN(C)C)=O)C(CC4=CC=CC(CC5=CC=CC2=C5OCC(NCCN(C)C)=O)=C4OCC(NCCN(C)C)=O)=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 937.18
Formel vægt 937.18
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death