Få mere at vide
Otilonium bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16454377 50 mg
16448508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16454377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0499A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Octylonium bromide (SP63) is an antimuscarinic used as a spasmolytic agent.
Octylonium bromide (SP63) is an antimuscarinic used as a spasmolytic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Otilonium bromide
CAS 26095-59-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H43BrN2O4
Mængde 50 mg
Synonym Octylonium bromide SP63
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (177.44 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (88.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C1=CC=C(NC(C2=CC=CC=C2OCCCCCCCC)=O)C=C1.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 563.57
Formel vægt 563.57
Procent renhed 99.48%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation