Få mere at vide
OSMI-4, MedChemExpress
Beskrivelse
OSMI-4 is a low nanomolar O-GlcNAc transferase (OGT) inhibitor, with an EC50 of 3 μM in cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OSMI-4 |
| CAS | 2260791-14-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H26ClN3O7S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (103.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=CC2=C(C=C(Cl)C(S(N[C@@H](C(N(CC(OCC)=O)CC3=CC=CS3)=O)C4=C(OC)C=CC=C4)(=O)=O)=C2)N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 604.09 |
| Formel vægt | 604.09 |
| Vis mere |