Få mere at vide
OSIP-486823, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422298
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16422298 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16422298 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00004
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress OSIP-486823 is a novel microtubule-interfering agent with distinct biological effects on both protein kinase G (PKG) and microtubules.
OSIP-486823 is a novel microtubule-interfering agent with distinct biological effects on both protein kinase G (PKG) and microtubules.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale OSIP-486823
CAS 200803-37-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H28FNO4
Mængde 5 mg
Synonym OSIP 486823OSIP486823CP248
SMIL O=C(NCC1=CC=CC=C1)CC(C2=C/3C=CC(F)=C2)=C(C)C3=C\C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4
Molekylvægt (g/mol) 473.54
Formel vægt 473.54
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease