Få mere at vide
Orphenadrine Citrate Salt, TRC
Artikelnummer. 30422427
Skift visning
Mængde:
50 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422427 50 mg
30416119 5 g
30425389 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30422427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO69530050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4682-36-4
Molekylær formel C18 H23 N O . C6 H8 O7
Molekylvægt (g/mol) 461.5
Synonym Orphenadrine citrate, (RS)-N,N-Dimethyl-2-[(2-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMIL CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Orphenadrine citrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO.C6H8O7/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formel vægt 461.205
Procent renhed >95%