Få mere at vide
        Thermo Scientific™ Orion Star T940 All-in-One Titrator og sæt
Beskrivelse
Brug Orion Star T940 alt-i-en-titratoren til fleksible pH-, redox- og ionkoncentrationstitreringer, herunder ækvivalenspunkttitreringer, forudindstillede pH- eller mV-endepunktstitreringer plus multipel kendt additionstilstand (MKA) til automatisk kendt addition af forskellige ioner. Par titrator-optionen med enhver af vores premium ROSS pH-elektroder eller Orion redox- og ionselektive elektroder eller vælg et af vores forudkonfigurerede titrator- og elektrodesæt for en samlet rabat.
- Nøjagtige, reproducerbare resultater: Automatisering af titreringsarbejdsgangen gør det muligt at køre analyser med de samme opsætningsparametre og beregninger hver gang
- Hurtigere opsætningstid: Konfigurer og gem elektrode-, titratoropløsnings- og titreringsparametre én gang ved hjælp af metoder
- Forbedret laboratoriegennemstrømning: Start titreringen og lad instrumentet køre uden opsyn
- Reducerede omkostninger og nedetid: Udskift nemt titratordele for at minimere nedetid til vedligehold, mens langtidsholdbare elektroder reducerer ejeromkostninger
- Dokumenter testresultater sikkert: Se resultater live i oversigtstabellen og i 100-punkts dataloggen
- Applikationsdatabase: Testede og validerede forprogrammerede metoder kan indlæses på din titrator.
- Standard ROSS-sæt med 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrode og 927007MD ATC-temperatursonde i rustfrit stål er ideelle til de fleste standard pH-titreringer og især forudindstillede endepunktstitreringer, der omfatter temperatur
- ROSS Sure-Flow-sæt med 817007MD Sure-Flow pH-elektrode er designet til udfordrende prøver, der kan tilstoppe standard pH-elektroder, eller som kræver en hurtigtflydende samlingstype
            Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (ISE) | ±0,2 mV eller± 0,05 % af læsningen, alt efter hvad der er størst | 
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV | 
| Burette funktioner | Automatiske skyllecyklusser til skylning og diskret dispenseringsvolumen med kontinuerlig mulighed; Overstiger niveau | 
| Funktioner tilgængelige | Prøvetitrering, standardisering af titratoropløsning, kalibrering og direkte måling | 
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 pH | 
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,2 °C. | 
| Avancerede ISE-funktioner | Multipel kendt addition (MKA); automatiseret kalibrering og beregning af prøvekoncentrationen ved at tilføje alikvoter af standard til prøven ved hjælp af buretten | 
| Alarmudgang | Meddelelser om fuldført titreringscyklus, maksimal titreringsvolumen, fuld datalog, kalibreringspåmindelse, vedligeholdelsespåmindelse | 
| Mulighed for baggrundslys | Ja, justerbar | 
| Blanke indstillinger | Fast værdi eller variabel værdi ved hjælp af titrering | 
| Vis mere | 
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Manuals
Specification Sheets
Kampagner
- 
             	Multiple Manufacturers
	Seek Out Great Savings With the Lab of CuriosityEvery lab holds its own mysteries. What will you uncover? Step closer, search out your essentials, and discover how curiosity can lead to incredible savings.Promo Code: 24110Expires: 2025-12-19 Days48Hours4Minutes42Seconds51New Offer Save Up to 60%  